794252
2,7-Dimethyl-9(10H)-acridinone
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
SMILES string
CC1=CC2=C(NC(C=CC(C)=C3)=C3C2=O)C=C1
InChI
1S/C15H13NO/c1-9-3-5-13-11(7-9)15(17)12-8-10(2)4-6-14(12)16-13/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
IBEGAUGEWHXHQH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.