Merck
792748
Sigma-Aldrich
Chelidamic acid
Sinónimos:
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 28,30
5 G
US$ 135,00
US$ 28,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 28,30
5 G
US$ 135,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
183.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 28,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
265-270 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)