Merck
763551
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrakis[2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate]
97% (HPLC)
Sinónimos:
4 arm start DDMAT RAFT agent
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 383,00
US$ 383,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 383,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C73H132O8S12
Peso molecular:
1522.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 383,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
solid
mp
30-34 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H132O8S12/c1-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-86-65(82)90-69(5,6)61(74)78-57-73(58-79-62(75)70(7,8)91-66(83)87-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-2,59-80-63(76)71(9,10)92-67(84)88-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-3)60-81-64(77)72(11,12)93-68(85)89-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-4/h13-60H2,1-12H3
Clave InChI
ONXYMIIQXBMPMD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. For use in advanced material (rheology; etc) and biomaterial (nanomedicine) applications. Chain Transfer Agent (CTA)
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Aplicación
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Artículos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.