411361
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
96%
Sinónimos:
(Bromodifluoromethyl)phosphonic acid diethyl ester
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
40-41 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.503 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
InChI
1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
QRADKVYIJIAENZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Preparation of phosphopeptide mimetic prodrugs targeted to Src homology 2 (SH2) domain of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat3)
- Synthesis of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase inhibitory difluoromethylphosphonic acid derivatives via multi step synthesis with Suzuki coupling and resolution as key steps
- P-C bond cleavage on basic hydrolysis
- Preparation of a prodrug for intracellular delivery of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor (nonhydrolyzable difluoromethylphosphonate moiety)
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?