792063
Copper(I) iodide
anhydrous, 99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Cuprous iodide
Productos recomendados
grado
anhydrous
presión de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
605 °C (lit.)
densidad
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)