78175
N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)aniline, N-Phenyl-trifluoromethanesulfonimide, NSC 240874, Phenyl triflimide
Seleccione un Tamaño
US$ 65,70
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 65,70
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
mp
100-102 °C (lit.)
100-102 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
Clave InChI
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
Synthesis of amphoteric alpha-boryl aldehydes
Enantioselective synthesis of core ring skeleton of leucosceptroids A-D
Stereoselective synthesis of monoamine reuptake inhibitor NS9544 acetate
Stereoselective sulfoxidation
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?