779903
Hexamethylphosphoramide
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%), ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
Productos recomendados
densidad de vapor
6.18 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.07 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%)
impurezas
≤0.03% H2O (coulometric)
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphoramide
cadena SMILES
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Clave InChI
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As an additive to facilitate the enantioselective addition of alkyne to aldehydes to generate propargylic alcohols at room temperature.[1]
- As a catalyst for the reversible-deactivation radical polymerization of methyl methacrylate with an alkyl iodide initiator to generate poly(methyl methacrylate)(PMMA).[2]
- To facilitate the conversion of tetra-alkyl methanediphosphonates into (Z)-2-aryl-1-(2-cyanoethyl)ethenylphos-phonates.[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
144 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?