Merck
774839
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
96%
Sinónimos:
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
171-175 °C
cadena SMILES
CC1CCNc2ccc(cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11(13)14)6-9(7)10/h2-3,6-7,12H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)