Merck
673218
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthyridine
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 168,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 168,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
69-75 °C
cadena SMILES
c1cnc2cccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1-6H
Clave InChI
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)