637149
Iron nickel oxide
nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis
Sinónimos:
Diiron nickel tetraoxide
Seleccione un Tamaño
US$ 540,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 540,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥98% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
<50 nm (APS)
densidad
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
0.89 g/mL
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
Clave InChI
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.