Documentos clave
773107
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
97% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 657,00
1 G
US$ 1.780,00
US$ 657,00
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 657,00
1 G
US$ 1.780,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H34N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
482.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
US$ 657,00
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]22/D -14.0°, c = 1% in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-194 °C (decomposition)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
Clave InChI
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)