Merck
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
N-Methyl aspartic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 1.730,00
US$ 1.730,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 1.730,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
425.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 1.730,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-140 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
Clave InChI
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Aplicación
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)