769800
Resomer® RG 753 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
Sinónimos:
Poly(Glycolide Lactide)Copolymer, Poly(Lactide-Co-Glycolide), Resomer® RG 753 S, PLGA
Formulario
amorphous
cociente alimentación
lactide:glycolide 75:25
viscosidad
0.32-0.44 dL/g
temperatura de transición
Tg 44-50 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)