The molecular weight of this product is not determined on a lot specific basis. Historical data indicates an approximate molecular weight of 61.1 kDa. This may vary from lot to lot and is not considered a product specification.
769797
Resomer® RG 755 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated
Sinónimos:
Resomer® RG 755 S, PLGA
Formulario
amorphous
cociente alimentación
lactide:glycolide 75:25
viscosidad
0.50-0.70 dL/g
temperatura de transición
Tg 48-54 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
SDS, sheet에는 분자량이 정보없음으로 표기되어 있는데, 혹시 분자량에 대한 정보가 업데이트되었다면, 해당 제품 분자량에 대해 알 수 있을까요?
1 answer-