767514
Tantalum
sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Ta
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
idoneidad de la reacción
core: tantalum
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
2.00 in. × 0.25 in.
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.