Merck
765775
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methyl-2-butanol
95%
Sinónimos:
3-Methyl-1,1,1-trifluoro-2-butanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9F3O
Número de CAS:
Peso molecular:
142.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.354
bp
98-104 °C
densidad
1.149 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3-4,9H,1-2H3
Clave InChI
FPIWJHHQCNHQIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)