538795
2-Trifluoromethyl-2-propanol
96%
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.3335 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
densidad
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
Clave InChI
OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?