Merck
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
Sinónimos:
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 173,00
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 173,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5F3O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
Clave InChI
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)