Merck
76501
Sigma-Aldrich
Boc-α-(4-methylbenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Boc-2-(4-methylbenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-methylbenzyl)-DL-proline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
319.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cc1ccc(CC2(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H25NO4/c1-13-6-8-14(9-7-13)12-18(15(20)21)10-5-11-19(18)16(22)23-17(2,3)4/h6-9H,5,10-12H2,1-4H3,(H,20,21)
Clave InChI
RLTOVEWXHUWHJM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.