Documentos clave
Z516244
Sigma-Aldrich
Aldrich® fraction cutter head
joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.290,00
US$ 1.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.290,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 1.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/32
Categorías relacionadas
Descripción general
50 mL barrel, with 4 mm bore glass stopcocks.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)