Merck
762121
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzocyclobutene
96%
Sinónimos:
3-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, 4-Bromo-1,2-dihydrobenzocyclobutene
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 153,00
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 153,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7Br
Número de CAS:
Peso molecular:
183.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.589
densidad
1.470 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-4-3-6-1-2-7(6)5-8/h3-5H,1-2H2
Clave InChI
GMHHTGYHERDNLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)