469068
1-Bromobenzocyclobutene
95%
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.59 (lit.)
bp
90 °C/10.5 mmHg (lit.)
densidad
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2
Clave InChI
AYNXHFRDABNHRX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?