761982
Dibenzocyclooctyne-PEG4-alcohol
for Copper-free Click Chemistry
Sinónimos:
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-OH
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
50-60 °C
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCO)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C29H36N2O6/c32-16-18-36-20-22-37-21-19-35-17-15-30-28(33)11-5-6-12-29(34)31-23-26-9-2-1-7-24(26)13-14-25-8-3-4-10-27(25)31/h1-4,7-10,32H,5-6,11-12,15-23H2,(H,30,33)
Clave InChI
ZZXWONCQAFVJHM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.