Merck
900927
Sigma-Aldrich
TCO-PNB ester
≥95%
Sinónimos:
(1R,4E)-4-Cycloocten-1-yl 4-nitrophenyl carbonate, rel-(1R-4E-PS)-cyclooct-4-en-1-yl (4-nitrophenyl) carbonate
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 437,00
US$ 437,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 437,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
291.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
US$ 437,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or chunks
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OC1CCC/C=C/CC1)OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C15H17NO5/c17-15(20-13-6-4-2-1-3-5-7-13)21-14-10-8-12(9-11-14)16(18)19/h1-2,8-11,13H,3-7H2
Clave InChI
FJMMADPCDJNXAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
TCO-PNB ester (trans-Cyclooctene-p-nitrobenzyl ester) has a p-nitrobenzyl (PNB) ester group that is amine reactive and a trans-cyclooctene (TCO) group that is reactive with tetrazines.[1] TCO-PNB ester is supplied as a single axial (major) diastereomer. This specially formulated crystalline material provides easy handling and extended shelf life.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Imaging cell surface glycosylation in vivo using ?double click? chemistry.
Neves A A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 24(6), 934-941 (2013)