Merck
76063
Sigma-Aldrich
Palladium hydroxide on activated charcoal
greener alternative
moistened with water, 10-20% Pd basis (based on dry substance)
Sinónimos:
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalysts
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 323,00
50 G
US$ 660,00
US$ 323,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 323,00
50 G
US$ 660,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 323,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
calidad
moistened with water
contiene
~50% water as stabilizer
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
10-20% Pd (based on dry substance)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
Clave InChI
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Aplicación
Catalyst for hydrogenolysis of benzyl groups and epoxides; used to reduce nitro compounds to amines and as dehydrogenation reagent.
Hydrogenation catalyst
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jung, M. E.; Choi, Y. M.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6729-6729 (1991)
Prugh, J. D.; Rooney, C. S. et al.
Tetrahedron Letters, 26, 2947-2947 (1985)
Zhao, S.; Freeman, J. P.; Szmuszkovicz, J.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4051-4051 (1992)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)