760161
Guanosine-13C10,15N5 3′,5′-cyclic monophosphate calcium salt
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinónimos:
GMP-13C10,15N5
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+15
storage temp.
−20°C
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH]1)=[15N][13C]2=[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@H]3[13C@H](O)[13CH](O4)[13C@@H]([13CH2]O[P@@]4([O-])=O)O3)[13C]1=O.[15NH2][13C]([15NH]5)=[15N][13C]6=[13C]([15N]=[13CH][15N]6[13C@H]7[13C@H](O)[13CH](O8)[13C@@H]([13CH2]O[P@@]8([O-])=O)O7)[13C
InChI
1S/2C10H12N5O7P.Ca/c2*11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2*2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;;+2/p-2/t2*3-,5-,6-,9-;/m11./s1/i2*1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;
InChI key
UWPRAAHTBFUSLT-NDZKCIGYSA-L
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c