Merck
760048
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
97%
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-methoxybenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 196,00
US$ 196,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 196,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8BrClO
Número de CAS:
Peso molecular:
235.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 196,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
53-57 °C
grupo funcional
bromo
chloro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)