429120
3-Methoxybenzyl bromide
98%
Sinónimos:
1-Bromomethyl-3-methoxybenzene
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
densidad
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
COc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of the following:
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?