Merck
75986
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
Wacker Chemie AG, ≥99.0%
Sinónimos:
Silane E3, TESCl, Triethylchlorosilane
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 516,00
5 KG
US$ 4.900,00
US$ 516,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 516,00
5 KG
US$ 4.900,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.72
Beilstein:
1732860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 516,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chlorotriethylsilane may be used to catalyze transesterification of triglycerides of natural refined sunflower oil with alcohols to synthesize fatty acid esters[1] It may also be used as a silylating agent to synthesize triethylsilylated cellulose acetate.[2]
Otras notas
prices for bulk quantities on request
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis, characterization, and gas permeation properties of the silyl derivatives of cellulose acetate.
Morita R, et al.
Journal of Membrane Science, 305(1-2), 136-145 (2007)
Sustainable formation of fatty acid alkyl esters by transesterification of triglycerides with chlorotrimethylsilane.
Salvini A
Royal Society of Chemistry Advances, 2(11), 4864-4868 (2012)