90383
Chlorotriethylsilane
for GC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
TESCl, Triethylchlorosilane
Productos recomendados
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs