757497
Boc-Pyr-OMe
97%
Sinónimos:
Methyl (S)-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate, (S)-Methyl-N-Boc-pyroglutamate, N-Boc-5-oxo-L-proline methyl ester, Boc-pGlu-OMe, Methyl (S)-N-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate, Methyl (L)-N-Boc-pyroglutamate, Methyl Boc-(L)-pyroglutamate, N-Boc-(S)-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid methyl ester, Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester, Methyl (S)-Boc-2-pyrrolidone-5-carboxylate, Methyl Boc-L-pyroglutamate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
[α]22/D -32°, c = 0.5% in chloroform
mp
68-72 °C
69-74 °C
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)