Merck
754781
Sigma-Aldrich
3-Ethylcarbazole
97%
Sinónimos:
3-Ethyl-9H-carbazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
148-152 °C
cadena SMILES
CCc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H13N/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)11-5-3-4-6-13(11)15-14/h3-9,15H,2H2,1H3
Clave InChI
DJMRXHOKZAERIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)