Documentos clave
GF85178010
Nickel-manganese alloy, Ni75Mn25
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Sinónimos:
NI256045
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.070,00
US$ 1.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.070,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 851-780-10
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)