754323
2-Bromo-4-methylpyrimidine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
45-50 °C
SMILES string
Cc1ccnc(Br)n1
InChI
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI key
UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)