Merck
734764
Sigma-Aldrich
5-Chloropyridine-2-thiol
95%
Sinónimos:
5-Chloro-2-mercaptopyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 202,00
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 202,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4ClNS
Número de CAS:
Peso molecular:
145.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
187-192 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Sc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
Clave InChI
FNXPASNYGUMVGZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)