Merck
754315
Sigma-Aldrich
Pyrimidine-2-carboxylic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 67,80
US$ 67,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 67,80
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 67,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
182-185 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ncccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Clave InChI
ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)