P73609
Pyrrole-2-carboxylic acid
99%
Sinónimos:
2-Mialine, 2-Minaline
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
204-208 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8)
Clave InChI
WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)