Merck
734772
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-2-acetic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 136,00
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 136,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BrO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
221.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
87-92 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C6H5BrO2S/c7-4-1-5(10-3-4)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
Clave InChI
RQLBAXZWESSFHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)