658847
(1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid
97% (HPLC)
descripción
functionalized fullerene
Nivel de calidad
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
powder
grupo funcional
carboxylic acid
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.