Merck
738832
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N,18O2
90 atom % 18O, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na15N18O2
Peso molecular:
73.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
90 atom % 18O
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
mp
271 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[Na+].[18O-][15N]=[18O]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
Clave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-SORTUTTKSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)