Merck
750824
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C, L-Aspartic acid 4-amide-13C
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCOCH2CH(NH2)13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
133.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
235 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H](CC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1
Clave InChI
DCXYFEDJOCDNAF-GZPBOPPUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)