Merck
588695
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4 monohydrate
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, (S)·-·(+)·-·2-·Aminosuccinamic acid-13C4, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, L-Aspartic acid 4-amide-13C4 monohydrate, 13C Labeled asparagine
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 4.410,00
US$ 4.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 4.410,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2N13CO13CH213CH(NH2)13CO2H · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 4.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[H]O[H].N[13C@@H]([13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clave InChI
RBMGJIZCEWRQES-KFYBRNFPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)