Merck
604720
Sigma-Aldrich
L-Serine-3-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 2.880,00
US$ 2.880,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 2.880,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO13CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
106.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.880,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H]([13CH2]O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1
Clave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-IJGDANSWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)