750255
Potassium 4-dibenzothiophenetrifluoroborate
97%
Sinónimos:
Potassium 4-dibenzothienyltrifluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
289-294 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H7BF3S.K/c14-13(15,16)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)17-12(9)10;/h1-7H;/q-1;+1
Clave InChI
XYTNZQSGZIYGCR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)