367818
1,1′-Sulfonyldiimidazole
98%
Sinónimos:
1,1′-Sulfonylbis[1H-imidazole], 1-Imidazol-1-ylsulfonylimidazole, N,N′-Sulfuryldiimidazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
135-137 °C (lit.)
cadena SMILES
O=S(=O)(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C6H6N4O2S/c11-13(12,9-3-1-7-5-9)10-4-2-8-6-10/h1-6H
Clave InChI
ZLKNPIVTWNMMMH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)