Merck
748986
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid-(phenyl-18O)
97 atom % 18O, 97% (CP)
Sinónimos:
trans-4-Hydroxycinnamic acid-(phenyl-18O)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H818OO2
Peso molecular:
166.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % 18O
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
214 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
OC(/C=C/C1=CC=C([18OH])C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i10+2
Clave InChI
NGSWKAQJJWESNS-SIPYLNGTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)