Merck
615722
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-d9,OH
98 atom % D
Sinónimos:
3-Phenylpropionic-d9 acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CD2CD2COOH
Peso molecular:
159.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
Clave InChI
XMIIGOLPHOKFCH-NVLGFDPUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)