Merck
488909
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine-3-13C
98 atom % 13C
Sinónimos:
DL-4-Hydroxyphenyl(alanine-3-13C)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 2.360,00
US$ 2.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 2.360,00
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nivel de calidad
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
NC([13CH2]c1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i5+1
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-HOSYLAQJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)