Merck
748307
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethylbutan-2-amine
97%
Sinónimos:
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethyl-2-butylamine
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 358,00
US$ 358,00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 358,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24NP
Número de CAS:
Peso molecular:
285.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 358,00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.590
density
1.0241 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NP/c1-18(2,3)17(19)14-20(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14,19H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI key
SGBNMEAXYLJQRV-QGZVFWFLSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)