Merck
748250
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylthiazole
96%
Sinónimos:
2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4BrNS
Número de CAS:
Peso molecular:
178.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.572
densidad
1.654 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1csc(Br)n1
InChI
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
Clave InChI
KLFWJAAGXUDNIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)